Learn More
4-(Trifluoromethoxy)thiophenol, 95%
Codice prodotto. 11339455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339455 5 g 5g
11329455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339455 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L18674.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 169685-29-4 | C7H5F3OS | 194.171 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 169685-29-4
Formula molecolare C7H5F3OS
Molecular Weight (g/mol) 194.171
Numero MDL MFCD00052312
InChI Key JHVNSRJPBXPZJU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethoxy thiophenol, 4-trifluoromethoxy benzenethiol, 4-trifluoromethoxy benzene-1-thiol, 4-trifluoromethoxythiophenol, benzenethiol, 4-trifluoromethoxy, pubchem15268, acmc-1bxy9, 4-trifluoromethoxy-thiophenol, p-trifluoromethoxybenzenethiol
PubChem CID 2777360
IUPAC Name 4-(trifluoromethoxy)benzenethiol
SMILES C1=CC(=CC=C1OC(F)(F)F)S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Punti di ebollizione 64°C to 66°C (15 mmHg)
Indice di rifrazione 1.475
Quantità 5 g
Numero UN UN2810
Beilstein 7916918
Sensibilità Air Sensitive
Peso formulazione 194.18
Percent Purity 95%