Learn More
4-Trifluoromethoxyaniline, Mikromol™
Descrizione
4-Trifluoromethoxyaniline
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethoxy)aniline |
| CAS | 461-82-5 |
| Nomi componenti o analita | 4-(Trifluoromethoxy)aniline |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C7 H6 F3 N O |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | 4-(Trifluoromethoxy)-benzenamine, (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)amine, 1-Amino-4-(trifluoromethoxy)benzene, 4-(Trifluoromethoxy)aniline, 4-(Trifluoromethoxy)benzenamine, 4-Trifluoromethoxybenzeneamine, 4-[(Trifluoromethyl)oxy]aniline, p-(Trifluoromethoxy)aniline, p-Trifluoromethoxyphenylamine, p-Anisidine, alpha,alpha,alpha-trifluoro- (6CI,7CI,8CI), alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-anisidine, Riluzole Related Compound A |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H6F3NO/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4H,11H2 |
| SMILES | Nc1ccc(OC(F)(F)F)cc1 |
| IUPAC Name | 4-(trifluoromethoxy)aniline |
| Vedi altri risultati |