Learn More
4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole, 97%
Codice prodotto. 13515010 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13515010 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13515010 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 446490010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 19-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 52222-73-8 | C4H3F3N2 | 136.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole
CAS 52222-73-8
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C4H3F3N2
Quantità 1 g
Sinonimo 4-trifluoromethyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylpyrazole, 4-trifluoromethyl pyrazole, 4-trifluoromethyl-1 h-pyrazole, 4-trifluoromethyl ;-1h-pyrazole
InChI Key KDEJQUNODYXYBJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(C=NN1)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Molecular Weight (g/mol) 136.08
PubChem CID 12777795
Peso formulazione 136.08
Percent Purity 97%