Learn More
4-Trifluoromethyl-2(1H)-quinolinone, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15408298
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15408298 1 g 1g
15418298 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15408298 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61732.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25199-84-2 | Molecular Formula: C10H6F3NO | Molecular Weight: 213.159 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25199-84-2
Formula molecolare C10H6F3NO
Molecular Weight (g/mol) 213.159
Numero MDL MFCD03407380
InChI Key UUROBWTVZZNDFD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-hydroxy-4-trifluoromethyl quinoline, 4-trifluoromethyl quinolin-2-ol, 4-trifluoromethyl-2 1h-quinolinone, 4-trifluoromethyl-1h-quinolin-2-one, 2 1h-quinolinone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl quinolin-2 1h-one, pubchem5867, ksc495g1t, 4-trifluoromethylquinolin-2-one, 4-trifluoromethyl-quinolin-2-ol
PubChem CID 2759347
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)-1H-quinolin-2-one
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)N2)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Trifluoromethyl-2(1H)-quinolinone
Colore White
Quantità 1 g
Peso formulazione 213.16
Percent Purity 97%
Forma fisica Solid