Learn More
4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid, TRC
Codice prodotto. 17992105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17992105 1 g 1g
17931565 100 mg 100mg
17981775 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17992105 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7920651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 158063-66-2
Formula molecolare C7 H4 F3 N O2
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Sinonimo 4-(Trifluoromethyl)-3-pyridinecarboxylic acid, 4-Trifluoromethylnicotinic acid, 4-Trifluoromethylpyridine-3-carboxylic acid, TFNA
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)c1cnccc1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)-3-Pyridinecarboxylic Acid
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C7H4F3NO2/c8-7(9,10)5-1-2-11-3-4(5)6(12)13/h1-3H,(H,12,13)
Peso formulazione 191.0194