Learn More
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 98+%
Codice prodotto. 11492947
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11492947 5 g 5g
11402957 25 g 25g
11412957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11492947 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A15529.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 709-63-7 | C9H7F3O | 188.149 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 709-63-7
Formula molecolare C9H7F3O
Molecular Weight (g/mol) 188.149
Numero MDL MFCD00000401
InChI Key HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 69731
IUPAC Name 1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Punto di fusione 29°C to 35°C
Densità 0.924
Punti di ebollizione 83°C to 85°C (9 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C (183°F)
Odore Characteristic
Indice di rifrazione 1.462
Quantità 5 g
Beilstein 1870425
Peso formulazione 188.15
Percent Purity ≥98%