Learn More
4'-(Trifluoromethyl)acetophenone, 99%
Codice prodotto. 10652115 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10652115 1 g Bottiglia in vetro 1g
10042950 5 g Bottiglia in vetro 5g
10510984 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10652115 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 214450010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 709-63-7 | C9H7F3O | 188.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 709-63-7
Formula molecolare C9H7F3O
Molecular Weight (g/mol) 188.15
Numero MDL MFCD00000401
InChI Key HHAISVSEJFEWBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-trifluoromethyl acetophenone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl ethan-1-one, 4-trifluoromethylacetophenone, 4-acetylbenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl acetophenone, p-trifluoromethylacetophenone, 4'-trifluoromethylacetophenone, ethanone, 1-4-trifluoromethyl phenyl
PubChem CID 69731
IUPAC Name 1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30°C to 33°C
Colore White to Yellow
Densità 0.9200g/mL
Punti di ebollizione 79°C to 80°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4COCH3
Indice di rifrazione 1.4604
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.92
Peso formulazione 188.15
Percent Purity 99%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-(Trifluoromethyl)acetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.