Learn More
4-(Trifluoromethyl)aniline, ≥97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10075853
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10075853 10 g 10g
10516334 1 g 1g
10381084 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10075853 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SB00719EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 455-14-1
Formula molecolare C7H6F3N
Molecular Weight (g/mol) 161.127
Numero MDL MFCD00064396
InChI Key ODGIMMLDVSWADK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl aniline, 4-aminobenzotrifluoride, p-aminobenzotrifluoride, p-trifluoromethylaniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl benzenamine, p-trifluoromethyl aniline, aniline, p-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluidine, a,a,a-trifluoro-p-toluidine
PubChem CID 9964
ChEBI CHEBI:40750
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)aniline
CAS min. % 97.0
Densità 1.2960g/mL
Intervallo percentuale saggio 97+%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare H2NC6H4CF3
Quantità 10 g
Peso formulazione 161.13
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H372-Provoca danni agli organi.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzotrifluoride