Learn More
4-(Trifluoromethyl)aniline, ≥97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethyl)aniline |
| CAS min. % | 97.0 |
| Densità | 1.2960g/mL |
| Intervallo percentuale saggio | 97+% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | H2NC6H4CF3 |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 161.13 |
| Percent Purity | 97% |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- 4-Aminobenzotrifluoride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
- PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
- H301-Tossico se ingerito.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H331-Tossico se inalato.
- H372-Provoca danni agli organi.
- H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
- H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P273-Non disperdere nell'ambiente.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminobenzotrifluoride