Learn More
4-(Trifluoromethyl)aniline, TRC
Codice prodotto. 30452032
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30452032 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30452032 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7910501G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(trifluoromethyl)aniline
CAS 455-14-1
Formula molecolare C7 H6 F3 N
Quantità 1 g
Sinonimo (4-(Trifluoromethyl)phenyl)amine, α,α,α-Trifluoro-p-toluidine, 1-Amino-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Trifluoromethyl)aniline, 4-(Trifluoromethyl)benzenamine, 4-Amino-α,α,α-benzotrifluoride, 4-Aminobenzotrifluoride, NSC 10337, p-(Trifluoromethyl)aniline, p-Amino-α,α,α-trifluorotoluene, p-Aminobenzotrifluoride, p-Trifluoromethylphenylamine
InChI Formula InChI=1S/C7H6F3N/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5/h1-4H,11H2
SMILES Nc1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)aniline
Molecular Weight (g/mol) 161.12
Peso formulazione 161.0452