Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10256740 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
Codice prodotto. 10256740
Marca: Thermo Scientific Acros undefined
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 455-19-6
Formula molecolare C8H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 174.12
Numero MDL MFCD00006952
InChI Key BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 67996
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Nota nome 95%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2700g/mL
Punti di ebollizione 66°C to 67°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4CHO
Indice di rifrazione 1.4625 to 1.4645
Quantità 50 g
Beilstein 07, III, 1020
Gravità specifica 1.27
Peso formulazione 174.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a,a,a-Trifluoro-p-tolualdehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.