Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde, 98%
Codice prodotto. 10470671 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10470671 10 g Bottiglia in vetro 10g
10256740 50 g Bottiglia in vetro 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10470671 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 208920100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 455-19-6 | C8H5F3O | 174.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 455-19-6
Formula molecolare C8H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 174.12
Numero MDL MFCD00006952
InChI Key BEOBZEOPTQQELP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzaldehyde, benzaldehyde, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzaldehyde, p-trifluoromethyl benzaldehyde, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolualdehyde, 4'-trifluoromethyl benzaldehyde, p-trifluoromethyl-benzaldhyde, 4-trifluoromethyl-benzaldehyde
PubChem CID 67996
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
SMILES C1=CC(=CC=C1C=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
Nota nome 95%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.2700g/mL
Punti di ebollizione 66°C to 67°C (13.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 65°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4CHO
Indice di rifrazione 1.4625 to 1.4645
Quantità 10 g
Beilstein 07, III, 1020
Gravità specifica 1.27
Peso formulazione 174.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a,a,a-Trifluoro-p-tolualdehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.