Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbothioamide, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10389292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10389292 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10389292 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF03219EB
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carbothioamide
CAS 72505-21-6
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula molecolare C8H6F3NS
Formula lineare CF3C6H4CSNH2
Numero MDL MFCD00051806
Quantità 25 g
Sinonimo 4-trifluoromethyl thiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethylthiobenzamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-carbothioamide, 4-trifluoromethyl benzothioamide, 4-trifluoromethyl-thiobenzamide, benzenecarbothioamide, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl thiobenzamine
InChI Key IPRFNMJROWWFBH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=S)N)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Molecular Weight (g/mol) 205.198
PubChem CID 2734823
Peso formulazione 205.2
Percent Purity 97%