Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride dihydrate, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10436872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10436872 1 g 1g
10596795 5 g 5g
10203432 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10436872 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore SPB01314DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Aggiungi al carrello
Chemical Identifiers
CAS 175278-62-3
Formula molecolare C8H12ClF3N2O2
Molecular Weight (g/mol) 260.64
Numero MDL MFCD00122370
InChI Key ZFGZRQQZWBYRRB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzimidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzenecarboximidamide dihydrate hydrochloride, benzenecarboximidamide,4-trifluoromethyl-, hydrochloride, hydrate 1:1:2, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloridedihydrate, 4-trifluoromethylbenzamidine hydrochloride dihydrate, 4-trifluoromethyl benzamidine hydrochloride,dihydrate, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide dihydrate hydrochloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-carboximidamide-hydrogen chloride-water 1/1/2
PubChem CID 44630771
SMILES O.O.Cl.NC(=N)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifications
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-carboximidamide hydrochloride hydrate
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber glass bottle
Formula lineare HCl·H2O
Quantità 1 g
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide;dihydrate;hydrochloride
Peso formulazione 242.63
Percent Purity 97%