Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10387734
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10387734 10 g Amber Glass Bottle 10g
10586395 25 g Amber Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10387734 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00175EA
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Identificatori chimici
CAS 2991-42-6
Formula molecolare C7H4ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 244.61
Numero MDL MFCD00042422
InChI Key OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzene-1-sulfonyl chloride
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Formula lineare CF3OC6H4SO2Cl
Quantità 10 g
Peso formulazione 244.62
Percent Purity 97%