Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, 98%
Codice prodotto. 11410477
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410477 1 g 1g
11420477 5 g 5g
11430477 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410477 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22374.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 128796-39-4 | C7H6BF3O2 | 189.93 g/mol
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used of this drug is to N-arylate imidazoles and amines with copper-exchanged fluorapatite, as well as used in microwave-promoted cross-coupling with acid chlorides leading to aryl ketones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid is used of this drug is to N-arylate imidazoles and amines with copper-exchanged fluorapatite, as well as used in microwave-promoted cross-coupling with acid chlorides leading to aryl ketones.
Solubility
Soluble in DMSO, not in water
Notes
Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 128796-39-4
Formula molecolare C7H6BF3O2
Molecular Weight (g/mol) 189.93
Numero MDL MFCD00151855
InChI Key ALMFIOZYDASRRC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenylboronic acid, 4-trifluoromethyl benzeneboronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boronic acid, 4-trifluoromethylphenyl boronic acid, 4-trifluoromethyl phenyl boranediol, 4-boronobenzotrifluoride, p-trifluoromethyl phenylboronic acid, 4-trifluoromethylphenyl-boronic acid
PubChem CID 2734389
IUPAC Name [4-(trifluoromethyl)phenyl]boronic acid
SMILES OB(O)C1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Punto di fusione 238°C to 242°C
Quantità 1 g
Beilstein 3544189
Informazioni di solubilità Soluble in DMSO,not in water
Peso formulazione 189.93
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid