Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzenepropanamine, TRC
Codice prodotto. 30454246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454246 250 mg 250mg
30454035 100 mg 100mg
30452685 1 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30454246 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT896343250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 101488-60-2
Formula molecolare C10H12NF3
Molecular Weight (g/mol) 203.21
Sinonimo 3-(4-Trifluoromethylphenyl)-1-propylamine, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propylamine
IUPAC Name 3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
SMILES NCCCc1ccc(cc1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanamine
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-14/h3-6H,1-2,7,14H2
Peso formulazione 203.0922