Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide, 97%
Codice prodotto. 11430778
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11430778 25 g 25g
11410778 1 g 1g
11420778 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11430778 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B25243.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 830-43-3 | C7H6F3NO2S | 225.185 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 830-43-3
Formula molecolare C7H6F3NO2S
Molecular Weight (g/mol) 225.185
Numero MDL MFCD00159251
InChI Key TVHXQQJDMHKGGK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonamide, benzenesulfonamide, p-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzenesulphonamide, p-trifluoromethyl benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl benzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenzenesulfonamide, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluenesulphonamide, pubchem11767
PubChem CID 70018
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzenesulfonamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonamide
Punto di fusione 178°C to 182°C
Quantità 25 g
Beilstein 2695323
Peso formulazione 225.19
Percent Purity 97%