Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride, 98%
Codice prodotto. 10163484 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10163484 1 g Bottiglia in vetro 1g
10683405 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10163484 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397760010
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2991-42-6 | C7H4ClF3O2S | 244.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2991-42-6
Formula molecolare C7H4ClF3O2S
Molecular Weight (g/mol) 244.61
Numero MDL MFCD00042422
InChI Key OZDCZHDOIBUGAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene-1-sulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzene sulfonyl chloride, p-trifluoromethylbenzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulfonylchloride, 4-trifluoromethyl-benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl phenylsulfonyl chloride, p-trifluoromethyl benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl benzenesulphonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 2777399
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30°C to 34°C
Colore White to Yellow
Punti di ebollizione 118°C to 120°C (18.0 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3OC6H4SO2Cl
Quantità 1 g
Peso formulazione 244.62
Percent Purity 98%
Forma fisica Low Melting Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethyl)benzenesulfonyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.