Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide, TRC
Codice prodotto. 30451711
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30451711 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30451711 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT796958500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzhydrazide
CAS 339-59-3
Formula molecolare C9 H6 O2 S2
Quantità 500 mg
Sinonimo 4-(Trifluoromethyl)benzohydrazide, 4-(Trifluoromethyl)benzoic Hydrazide, 4-Trifluoromethylbenzhydrazide, 4-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-(Trifluoromethyl)benzoylhydrazine, p-Trifluoromethylbenzoic Acid Hydrazide, p-Trifluoromethylbenzoyl Hydrazide
InChI Formula InChI=1S/C9H6O2S2/c10-9(11)8-4-3-7(13-8)6-2-1-5-12-6/h1-5H,(H,10,11)
SMILES OC(=O)c1ccc(s1)c2cccs2
IUPAC Name 5-thiophen-2-ylthiophene-2-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 210.273
Peso formulazione 209.981