Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10469680 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10469680 1 g Bottiglia in vetro 1g
10226390 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10469680 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 188460010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 455-24-3 | C8H5F3O2 | 190.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 455-24-3
Formula molecolare C8H5F3O2
Molecular Weight (g/mol) 190.12
Numero MDL MFCD00002562
InChI Key SWKPKONEIZGROQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzoic acid, p-trifluoromethylbenzoic acid, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluic acid, benzoic acid, 4-trifluoromethyl, p-carboxybenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl-benzoic acid, a,a,a-trifluoro-p-toluic acid, ptf-boa, 4-carboxybenzotrifluoride
PubChem CID 9966
ChEBI CHEBI:60696
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzoic acid
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 219°C to 222°C
Colore Gray to White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4CO2H
Quantità 1 g
Beilstein 09, III, 2355
Peso formulazione 190.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • a,a,a-Trifluoro-p-toluic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.