Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11431868
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
250 g
Dimensione della confezione:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11431868 250 g 250g
11411868 10 g 10g
11421868 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11431868 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14514.30
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 455-18-5 | C8H4F3N | 171.122 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 455-18-5
Formula molecolare C8H4F3N
Molecular Weight (g/mol) 171.122
Numero MDL MFCD00001826
InChI Key DRNJIKRLQJRKMM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolunitrile, 4-cyanobenzotrifluoride, p-trifluoromethylbenzonitrile, p-trifluoromethyl benzonitrile, benzonitrile, p-trifluoromethyl, p-trifluoromethylbenonitrile, para-trifluoromethyl-benzonitrile, p-cyanobenzotrifluoride
PubChem CID 67995
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzonitrile
SMILES C1=CC(=CC=C1C#N)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
Punto di fusione 36°C to 40°C
Densità 1.278
Punti di ebollizione 183°C to 185°C
Punto d'infiammabilità 71°C (159°F)
Indice di rifrazione 1.4583
Quantità 250 g
Numero UN UN3439
Beilstein 2046478
Peso formulazione 171.12
Percent Purity 98%