Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, TRC
Codice prodotto. 30454889
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30454889 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30454889 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7917805G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile
CAS 455-18-5
Formula molecolare C8H4F3N
Quantità 5 g
Sinonimo 4-(Trifluoromethyl)benzonitrile, 4-Cyano-α,α,α-trifluorotoluene, 4-Trifluoromethyl-1-cyanobenzene, NSC 88340, p-(Trifluoromethyl)benzonitrile, p-(Trifluoromethyl)cyanobenzene, p-Cyanobenzotrifluoride, α,α,α-Trifluoro-p-tolunitrile
InChI Formula InChI=1S/C8H4F3N/c9-8(10,11)7-3-1-6(5-12)2-4-7/h1-4H
SMILES FC(F)(F)c1ccc(cc1)C#N
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Molecular Weight (g/mol) 171.12
Peso formulazione 171.0296