Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10391134 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10391134 25 g Bottiglia in vetro 25g
10149662 1 g Bottiglia in vetro 1g
10083420 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10391134 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303420250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 329-15-7 | C8H4ClF3O | 208.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 329-15-7
Formula molecolare C8H4ClF3O
Molecular Weight (g/mol) 208.56
Numero MDL MFCD00000694
InChI Key OXZYBOLWRXENKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethyl benzoyl chloride, p-trifluoromethylbenzoyl chloride, benzoyl chloride, 4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-toluoyl chloride, 4-trifluoromethyl benzoylchloride, p-trifluoromethyl benzoic acid chloride, ptf-boc, 4-trifluoromethylbenzoylchloride, 4-trifluoromethyl-benzoyl chloride
PubChem CID 67607
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C(Cl)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzoyl chloride
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.4000g/mL
Punti di ebollizione 78°C to 79°C (16.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4755 to 1.4775
Quantità 25 g
Gravità specifica 1.4
Informazioni di solubilità Solubility in water: decomposes
Peso formulazione 208.57
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid