Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol, 99%
Codice prodotto. 10256650 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10256650 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10256650 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 213570050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 349-95-1 | C8H7F3O | 176.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Nota nome 99%
CAS 349-95-1
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 18.0°C to 20.0°C
Colore Colorless to Brown
Densità 1.2800g/mL
Punti di ebollizione 78.0°C to 80.0°C (4.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C8H7F3O
Formula lineare CF3C6H4CH2OH
Indice di rifrazione 1.4590 to 1.4610
Numero MDL MFCD00004661
Quantità 5 g
Gravità specifica 1.28
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzyl alcohol, 4-trifluoromethyl phenyl methanol, p-trifluoromethylbenzyl alcohol, 4-trifluoromethyl benzene methanol, 4-trifluoromethyl benzylic alcohol, benzenemethanol, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl alcohol, ccris 5117, 4-trifluoromethyl benzylalcohol
InChI Key MOOUWXDQAUXZRG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1CO)C(F)(F)F
IUPAC Name [4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol
Molecular Weight (g/mol) 176.14
PubChem CID 67684
Peso formulazione 176.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid After Melting
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethyl)benzyl alcohol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente viso, mani ed eventu dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.