Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide, TRC
Codice prodotto. 30453750
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30453750 5 g 5g
30453243 1 g 1g
30449489 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30453750 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7905855G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-49-3
Formula molecolare C8H6BrF3
Molecular Weight (g/mol) 239.03
Sinonimo alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene, 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 1-Trifluoromethyl-4-(bromomethyl)benzene, 4-Bromomethylbenzotrifluoride, p-(Trifluoromethyl)benzyl bromide, alpha'-Bromo-alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-xylene
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES FC(F)(F)c1ccc(CBr)cc1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzyl Bromide
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C8H6BrF3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Peso formulazione 237.9605