Learn More
4-(Trifluoromethyl)benzylamine, 97%
Codice prodotto. 11429767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11429767 5 g 5g
11419767 1 g 1g
11339449 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11429767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22745.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 3300-51-4 | C8H8F3N | 175.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3300-51-4
Formula molecolare C8H8F3N
Molecular Weight (g/mol) 175.15
Numero MDL MFCD00010220
InChI Key PRDBLLIPPDOICK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzylamine, 4-trifluoromethylbenzylamine, 4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 1-4-trifluoromethyl phenyl methanamine, 4-trifluoromethyl benzyl amine, p-trifluoromethylbenzyl amine, 4-trifluoromethyl-benzylamine, p-trifluoromethyl benzylamine, benzenemethanamine, 4-trifluoromethyl
PubChem CID 76804
SMILES NCC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
Densità 1.229
Punti di ebollizione 80°C to 82°C (15 mmHg)
Punto d'infiammabilità 75°C (167°F)
Indice di rifrazione 1.464
Quantità 5 g
Numero UN UN2735
Beilstein 2640698
Sensibilità Air Sensitive
IUPAC Name [4-(trifluoromethyl)phenyl]methanamine
Peso formulazione 175.15
Percent Purity 98%