Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethyl)benzylamine |
| CAS min. % | 96.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.2290g/mL |
| Punti di ebollizione | 79°C to 82°C (15.0 mmHg) |
| Punto d'infiammabilità | 75°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 96% min. (GC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-(Trifluoromethyl)benzylamine
- Pericolo
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.