Learn More
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid, 95%
Codice prodotto. 10673215 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10673215 25 g Bottiglia in vetro 25g
10451664 1 g Bottiglia in vetro 1g
10663215 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10673215 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 397380250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 53473-36-2 | C10H9F3O2 | 218.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53473-36-2
Formula molecolare C10H9F3O2
Molecular Weight (g/mol) 218.17
Numero MDL MFCD00674032
InChI Key OEIUMLSCWINLBB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl hydrocinnamic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propanoic acid, 3-4-trifluoromethyl phenyl propionic acid, benzenepropanoic acid, 4-trifluoromethyl, 3-4-trifluoromethylphenyl propionic acid, 4-trifluoromethyl phenylpropionic acid, p-trifluoromethyl benzylacetic acid, 3-4-trifluoromethyl-phenyl-propionic acid
PubChem CID 3588736
IUPAC Name 3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid
SMILES C1=CC(=CC=C1CCC(=O)O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 106.0°C to 110.0°C
Colore White to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare COOH(CH2)2C6H4CF3
Quantità 25 g
Peso formulazione 218.17
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.