Learn More
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic Acid |
| CAS | 53473-36-2 |
| Formula molecolare | C10H9F3O2 |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanoic Acid, 3-(4-Trifluoromethylphenyl)propionic Acid, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid, 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid, 4-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, p-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15) |
| SMILES | O=C(CCC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)O |
| IUPAC Name | 3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 218.17 |
| Peso formulazione | 218.06 |