Learn More
4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic Acid, TRC
Codice prodotto. 30449894
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30449894 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30449894 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT7965651G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic Acid
CAS 53473-36-2
Formula molecolare C10H9F3O2
Quantità 1 g
Sinonimo 4-(Trifluoromethyl)benzenepropanoic Acid, 3-(4-Trifluoromethylphenyl)propionic Acid, 3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic acid, 4-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid, 4-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, p-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
InChI Formula InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(14)15/h1-2,4-5H,3,6H2,(H,14,15)
SMILES O=C(CCC1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)O
IUPAC Name 3-(4-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 218.17
Peso formulazione 218.06