Learn More
4-(Trifluoromethyl)imidazole, 98%
Codice prodotto. 15492019
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15492019 1 g 1g
15412029 250 mg 250mg
15402029 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15492019 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H64711.03
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 33468-69-8 | C4H3F3N2 | 136.077 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 33468-69-8
Formula molecolare C4H3F3N2
Molecular Weight (g/mol) 136.077
Numero MDL MFCD08458860
InChI Key DFLGRTIPTPCKPJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4-trifluoromethylimidazole, 4-trifluoromethyl imidazole, 5-trifluoromethyl-1h-imidazole, 4 5-trifluoromethyl imidazole, 1h-imidazole, 4-trifluoromethyl, imidazole, 4-trifluoromethyl, pubchem19080, acmc-1ailu
PubChem CID 585891
IUPAC Name 5-(trifluoromethyl)-1H-imidazole
SMILES C1=C(NC=N1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)imidazole
Punto di fusione 148°C to 150°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 136.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Solid