Learn More
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10253322
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10253322 1 g Amber Glass Bottle 1g
10160742 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
10193134 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10253322 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore RF03948DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Identificatori chimici
CAS 158063-66-2
Formula molecolare C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.11
Numero MDL MFCD00082626
InChI Key LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
PubChem CID 2777549
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS min. % 97.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 97%