Learn More
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15595196 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15595196 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15595196 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456560010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
CAS 158063-66-2
Punto di fusione 136.0°C to 141.0°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C7H4F3NO2
Numero MDL MFCD00082626
Quantità 1 g
Sinonimo 4-trifluoromethyl nicotinic acid, 4-trifluoromethyl pyridine-3-carboxylic acid, tfna, 3-pyridinecarboxylic acid, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-nicotinic acid, 4-trifluoromethylnicotinic acid, 3-carboxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl-3-pyridinecarboxylic acid, maybridge1_006267
InChI Key LMRJHNFECNKDKH-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=C(C=CN=C1)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
Molecular Weight (g/mol) 191.11
PubChem CID 2777549
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.