Learn More
4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine, 99%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10743275 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10743275 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10743275 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 355300050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 368-71-8
Formula molecolare C7H7F3N2
Molecular Weight (g/mol) 176.142
Numero MDL MFCD00042456
InChI Key RQWJHUJJBYMJMN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,4-diaminobenzotrifluoride, 4-trifluoromethyl benzene-1,2-diamine, 4-trifluoromethyl-1,2-phenylenediamine, 4-trifluoromethyl-o-phenylenediamine, 1,2-benzenediamine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-1,2-benzenediamine, 3,4-diamino-benzotrifluoride, 3,4-diamino benzotrifluoride
PubChem CID 520822
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzene-1,2-diamine
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(F)(F)F)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)-o-phenylenediamine
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 59°C to 62°C
Colore Brown-Gray
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Peso formulazione 176.14
Percent Purity ≥98.5%
Forma fisica Powder