Learn More
4-(Trifluoromethyl)phenol, 98%
Codice prodotto. 10320214 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10320214 25 g Bottiglia in vetro 25g
10763561 1 g Bottiglia in vetro 1g
10553161 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10320214 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 176440250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 402-45-9 | C7H5F3O | 162.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-45-9
Formula molecolare C7H5F3O
Molecular Weight (g/mol) 162.11
Numero MDL MFCD00002363
InChI Key BAYGVMXZJBFEMB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl phenol, 4-hydroxybenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-cresol, p-trifluoromethylphenol, p-hydroxybenzotrifluoride, phenol, 4-trifluoromethyl, a,a,a-trifluoro-p-cresol, 4-trifluoromethyl-phenol, para-trifluoromethylphenol
PubChem CID 67874
ChEBI CHEBI:42578
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)phenol
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)phenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 40.0°C to 46.0°C
Densità 83g/mL
Punti di ebollizione 71.5°C to 72.0°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 83°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CF3C6H4OH
Quantità 25 g
Peso formulazione 162.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethyl)phenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.