Learn More
4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate, 98+%
Codice prodotto. 11342697
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11342697 5 g 5g
11332697 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11342697 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L11890.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1645-65-4 | C8H4F3NS | 203.182 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1645-65-4
Formula molecolare C8H4F3NS
Molecular Weight (g/mol) 203.182
Numero MDL MFCD00039645
InChI Key DQEVDFQAYLIBRD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl phenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl benzene, 4-trifluoromethyl phenylisothiocyanate, 4-trifluoromethylphenylisothiocyanate, p-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, benzene, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl, alpha,alpha,alpha-trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, isothiocyanic acid 4-trifluoromethyl phenyl ester, 4-trifluoromethylphenyl isothiocyanate, 1-isothiocyanato-4-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 137134
IUPAC Name 1-isothiocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)N=C=S
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Punto di fusione 39°C to 42°C
Punti di ebollizione 207°C
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Odore Pungent
Quantità 5 g
Numero UN UN2923
Beilstein 2693553
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 203.19
Percent Purity ≥98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)phenyl isothiocyanate