Learn More
4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11413987
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11413987 5 g 5g
11403987 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11413987 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19386.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2338-75-2
Formula molecolare C9H6F3N
Molecular Weight (g/mol) 185.15
Numero MDL MFCD00001921
InChI Key QNKOCFJZJWOXDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl phenylacetonitrile, 2-4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethyl benzyl cyanide, p-trifluoromethylbenzyl cyanide, 4-trifluoromethyl phenyl acetonitrile, 4-trifluoromethyl-phenyl-acetonitrile, benzeneacetonitrile, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethylbenzyl cyanide, p-trifluoromethylphenylacetonitrile
PubChem CID 75359
IUPAC Name 2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetonitrile
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(CC#N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Punto di fusione 43°C to 47°C
Densità 1.23
Punti di ebollizione 131°C to 132°C (20 mmHg)
Punto d'infiammabilità >110°C (230°F)
Quantità 5 g
Numero UN UN3439
Beilstein 909641
Peso formulazione 185.15
Percent Purity 98%