Learn More
4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene, 97%
Codice prodotto. 10129439 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10129439 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10129439 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 435370050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 705-31-7 | C9H5F3 | 170.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
CAS 705-31-7
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Punti di ebollizione 58.0°C to 60.0°C (30.0 Torr)
Punto d'infiammabilità 21°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H5F3
Numero MDL MFCD01861903
Quantità 5 g
Sinonimo 1-ethynyl-4-trifluoromethyl benzene, 4'-trifluoromethylphenyl acetylene, 4-trifluoromethyl phenylacetylene, 4-ethynyl-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-ethynylbenzotrifluoride, 4-ethynyl-a,a,a-trifluorotoluene, 4-ethynyl trifluorotoluene, benzene, 1-ethynyl-4-trifluoromethyl, 1-ethynyl-4-trifluoromethyl-benzene, 4-ethynyl-1-trifluoromethyl benzene
InChI Key XTKBMZQCDBHHKY-UHFFFAOYSA-N
SMILES FC(F)(F)C1=CC=C(C=C1)C#C
IUPAC Name 1-ethynyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Molecular Weight (g/mol) 170.13
PubChem CID 4348295
Peso formulazione 170.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethyl)phenylacetylene
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Liquido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.