Learn More
4-(Trifluoromethyl)pyridine, 97%
Codice prodotto. 11410028
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410028 1 g 1g
11420028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11410028 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B22951.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3796-24-5 | C6H4F3N | 147.1 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3796-24-5
Formula molecolare C6H4F3N
Molecular Weight (g/mol) 147.1
Numero MDL MFCD00153289
InChI Key IIYVNMXPYWIJBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl pyridine, pyridine, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-pyridine, pubchem8028, p-trifluoromethylpyridine, acmc-1ctve
PubChem CID 138055
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)pyridine
SMILES C1=CN=CC=C1C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)pyridine
Densità 1.27
Punti di ebollizione 107°C to 110°C
Punto d'infiammabilità 20°C (68°F)
Indice di rifrazione 1.4147
Quantità 1 g
Numero UN UN1993
Beilstein 1364589
Peso formulazione 147.1
Percent Purity 97%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethyl)pyridine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-(Trifluoromethyl)pyridine