Learn More
4-(Trifluoromethyl)styrene, 98+%, stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
Codice prodotto. 10091204 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10091204 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10091204 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 398460010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 402-50-6 | C9H7F3 | 172.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)styrene
Nota nome Stabilized with 0.1% 4-tert-butylcatechol
CAS 402-50-6
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.1650g/mL
Punti di ebollizione 65.8°C (40.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 42°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C9H7F3
Formula lineare CH2CHC6H4CF3
Indice di rifrazione 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589nm)
Numero MDL MFCD00075539
Quantità 1 g
Gravità specifica 1.165
Sinonimo 1-trifluoromethyl-4-vinylbenzene, 4-trifluoromethyl styrene, 4-trifluoromethylstyrene, 1-ethenyl-4-trifluoromethyl benzene, 4-vinylbenzotrifluoride, 1-trifluoromethyl-4-vinyl-benzene, 4-trifluoromethystyrene, p-trifluoromethylstyrene, pubchem15485, acmc-1aivr
InChI Key CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
SMILES C=CC1=CC=C(C=C1)C(F)(F)F
IUPAC Name 1-ethenyl-4-(trifluoromethyl)benzene
Stabilizzatore 0.1% 4-tert.-Butylcatechol
Molecular Weight (g/mol) 172.15
PubChem CID 2782798
Peso formulazione 172.15
Percent Purity 98+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-(Trifluoromethyl)styrene, stabilized
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.