Learn More
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide, TRC
Codice prodotto. 30450794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30450794 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30450794 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8964055G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide
CAS 72505-21-6
Formula molecolare C8H6F3NS
Quantità 5 g
Sinonimo M330955
InChI Formula InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13)
SMILES NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F
IUPAC Name 4-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide
Molecular Weight (g/mol) 205.2
Peso formulazione 205.0173