Learn More
4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethyl)thiobenzamide |
| CAS | 72505-21-6 |
| Formula molecolare | C8H6F3NS |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | M330955 |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6F3NS/c9-8(10,11)6-3-1-5(2-4-6)7(12)13/h1-4H,(H2,12,13) |
| SMILES | NC(=S)c1ccc(cc1)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 4-(trifluoromethyl)benzenecarbothioamide |
| Molecular Weight (g/mol) | 205.2 |
| Peso formulazione | 205.0173 |