Learn More
4-Trifluoromethylbenzoic anhydride, 97%
Codice prodotto. 15427437
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15427437 5 g 5g
15417437 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15427437 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H34480.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 25753-16-6 | C16H8F6O3 | 362.227 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 25753-16-6
Formula molecolare C16H8F6O3
Molecular Weight (g/mol) 362.227
Numero MDL MFCD00671577
InChI Key FNAWJOBKLWLHTA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethyl benzoic anhydride, tfba, 4-trifluoromethylbenzoic anhydride, 4-trifluoromethyl benzoyl 4-trifluoromethyl benzoate, benzoic acid,4-trifluoromethyl-, anhydride with 4-trifluoromethyl benzoic acid, acmc-1cg53, p-trifluoromethylbenzoic acid anhydride, bis 4-trifluoromethylbenzoic acid anhydride, benzoic acid, 4-trifluoromethyl-, anhydride
PubChem CID 2760733
IUPAC Name [4-(trifluoromethyl)benzoyl] 4-(trifluoromethyl)benzoate
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=O)OC(=O)C2=CC=C(C=C2)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Trifluoromethylbenzoic anhydride
Punto di fusione 127°C to 131°C
Quantità 5 g
Sensibilità Moisture sensitive
Peso formulazione 362.23
Percent Purity 97%