Learn More
4-(Trifluoromethylthio)aniline, 95%, ACROS Organics™
Codice prodotto. 10129282 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10129282 1 g Bottiglia in vetro 1g
10732284 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10129282 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 371940010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 372-16-7
Formula molecolare C7H6F3NS
Molecular Weight (g/mol) 193.19
Numero MDL MFCD00040926
InChI Key OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
IUPAC Name 4-[(trifluoromethyl)sulfanyl]aniline
SMILES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethylthio)aniline
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Colore Colorless to Yellow
Densità 1.3510g/mL
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Peso formulazione 193.19
Percent Purity ≥94%
Forma fisica Liquid