Learn More
4-(Trifluoromethylthio)aniline, 95%, ACROS Organics™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiSpecifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethylthio)aniline |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 1.3510g/mL |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Indice di rifrazione | 1.5270 to 1.5290 (20°C, 589nm) |
| Quantità | 5 g |
| Vedi altri risultati |