Learn More
4-(Trifluoromethylthio)aniline, 98%
Codice prodotto. 11372877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11372877 25 g 25g
11352877 1 g 1g
11362877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11372877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16067.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 372-16-7 | C7H6F3NS | 193.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 372-16-7
Formula molecolare C7H6F3NS
Molecular Weight (g/mol) 193.19
Numero MDL MFCD00040926
InChI Key OHHHTUXVBNGOGI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trifluoromethylthio aniline, 4-trifluoromethyl thio aniline, 4-trifluoromethyl sulfanyl aniline, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulfide, 4-aminophenyl trifluoromethyl sulphide, 4-trifluoromethylsulfanyl aniline, benzenamine, 4-trifluoromethyl thio, 4-trifluoromethylthio phenylamine
PubChem CID 123054
SMILES NC1=CC=C(SC(F)(F)F)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-(Trifluoromethylthio)aniline
Densità 1.344
Punti di ebollizione 103°C (11 mmHg)
Punto d'infiammabilità 106°C (222°F)
Odore Unpleasant
Indice di rifrazione 1.528
Quantità 25 g
Numero UN UN2810
Beilstein 2208859
IUPAC Name 4-(trifluoromethylsulfanyl)aniline
Peso formulazione 193.19
Percent Purity 98%