Learn More
4-(Trifluoromethylthio)phenol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-(Trifluoromethylthio)phenol |
| CAS | 461-84-7 |
| Formula molecolare | C7H5OF3S |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-[(Trifluoromethyl)thio]phenol (ACI), Phenol','p-[(trifluoromethyl)thio]- (7CI','8CI), 4-Trifluoromethylmercaptophenol, 4-Trifluoromethylsulfanylphenol, p-[(Trifluoromethyl)thio]phenol |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5F3OS/c8-7(9,10)12-6-3-1-5(11)2-4-6/h1-4,11H |
| SMILES | FC(F)(F)SC1=CC=C(O)C=C1 |
| IUPAC Name | 4-((trifluoromethyl)thio)phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 194.17 |
| Peso formulazione | 194 |