Learn More
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 98%
Codice prodotto. 15490128
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15490128 5 g 5g
15400138 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15490128 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H53376.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
Notes
Stable under recommended storage conditions. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2117-12-6
Numero MDL MFCD00190217
Specifica
Punti di ebollizione 97°C to 98°C (24mmHg)
Materiale o nome chimico 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Quantità 5 g
Punto d'infiammabilità 60°C (140°F)
Densità 0.854
Formula molecolare C7H14OSi
Formula lineare HOCH2CH2C≡CSi(CH3)3
Numero UN UN1993
Sinonimo 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
InChI Key VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
IUPAC Name 4-trimethylsilylbut-3-yn-1-ol
Molecular Weight (g/mol) 142.27
PubChem CID 2760827
Peso formulazione 142.27
Percent Purity 98%