Learn More
4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 98%
Codice prodotto. 10065463 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10065463 5 g Bottiglia in vetro 5g
13498528 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10065463 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 381320050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2117-12-6 | C7H14OSi | 142.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2117-12-6
Formula molecolare C7H14OSi
Molecular Weight (g/mol) 142.27
Numero MDL MFCD00190217
InChI Key VSTMVAFCUIGHQI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-trimethylsilyl-3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl but-3-yn-1-ol, 3-butyn-1-ol, 4-trimethylsilyl, 4-trimethylsilyl-3-butyne-1-ol, 1-trimethylsilyl-1-butyn-4-ol, 3-butyn-1-ol,4-trimethylsilyl
PubChem CID 2760827
IUPAC Name 4-trimethylsilylbut-3-yn-1-ol
SMILES C[Si](C)(C)C#CCCO
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Black-Brown to Gray
Densità 0.8540g/mL
Punti di ebollizione 97.0°C to 98.0°C (24.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 60°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3SiC≡C(CH2)2OH
Indice di rifrazione 1.4540 to 1.4560 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.854
Peso formulazione 142.27
Percent Purity 98%
Forma fisica Solution
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Trimethylsilyl-3-butyn-1-ol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.